Stampa…
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0887-1G OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA 33.5 EUR
APOSOR0887-1G APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₂₃ClN₂
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676095
CAS Number: 116797-02-5