Stampa…
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
OR0885-1G OR0885-250MG OR0885-5G
APOSOR0885-1GEA 51 EUR
APOSOR0885-1G APOSOR0885-250MG APOSOR0885-5G
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₁N₃
Peso molecolare: 183,3 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03274729
CAS Number: 53617-36-0