Stampa…
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 48.6 EUR
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di fusione: 255…257 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01721800
CAS Number: 22884-10-2