4-(Dimethylamino)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 187 °C Densità: 1,09 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023144 CAS Number: 50533-97-6 EINECS: 256-617-2 UN: 2735 ADR: 8,III |