Stampa…
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)piperazine
OR0871-1G OR0871-25G OR0871-5G
APOSOR0871-1GEA 35 EUR
APOSOR0871-1G APOSOR0871-25G APOSOR0871-5G
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
Peso molecolare: 241,675 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00640776
CAS Number: 114878-60-3