1-Boc-3-hydroxypiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Punto di fusione: 65…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093938 CAS Number: 85275-45-2 |