Stampa…
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0863-25G OR0863-500G OR0863-100G
APOSOR0863-25GEA 139 EUR
APOSOR0863-25G APOSOR0863-500G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Punto di fusione: 182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016467
CAS Number: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9