Stampa…
Methyl-3-amino-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5-nitrobenzoate
OR0861-10G OR0861-2G
APOSOR0861-10GEA 546 EUR
APOSOR0861-10G APOSOR0861-2G
Methyl-3-amino-5-nitrobenzoate
Methyl-3-amino-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
Peso molecolare: 196,1600 g/mol
Punto di fusione: 165…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461253
CAS Number: 23218-93-1