Stampa…
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0860-1G OR0860-5G
APOSOR0860-1GEA 127 EUR
APOSOR0860-1G APOSOR0860-5G
1-Adamantan-1-ylpiperazine
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Formula: C₁₄H₂₄N₂
Peso molecolare: 220,36 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01748381
CAS Number: 19984-46-4