Stampa…
5-Bromo-2-chloroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 37.9 EUR
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di fusione: 145…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796283
CAS Number: 60811-17-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III