Stampa…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 143 EUR
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 156…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051964
CAS Number: 18278-34-7