Stampa…
N-Clorosuccinimide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 72.5 EUR
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Clorosuccinimide 99%
N-Clorosuccinimide
Formula: C₄H₄ClNO₂
Punto di fusione: 148…150 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005511
CAS Number: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II