Stampa…
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Aminomethyl)phenol hydrobromide
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 101 EUR
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Formula: C₇H₁₀BrNO
Peso molecolare: 204,0644 g/mol
Punto di fusione: 200…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258769
CAS Number: 90430-14-1