Stampa…
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR0852-25G OR0852-5G OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA 84.4 EUR
APOSOR0852-25G APOSOR0852-5G APOSOR0852-100G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
Peso molecolare: 222,52 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012856
CAS Number: 39959-54-1