Stampa…
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 132 EUR
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007660
CAS Number: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4