4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
Formula:
C₉H₁₃NO Punto di ebollizione: 125…126 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03840449 CAS Number: 1703-46-4 |