Stampa…
2-Bromo-1-indanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-hydroxyindane
OR0846-10G OR0846-250G OR0846-50G
APOSOR0846-10GEA 0 EUR
APOSOR0846-10G APOSOR0846-250G APOSOR0846-50G
2-Bromo-1-indanol 99%
2-Bromo-1-indanol
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003798
CAS Number: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6