Stampa…
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0843-25G OR0843-5G
APOSOR0843-25GEA 60.9 EUR
APOSOR0843-25G APOSOR0843-5G
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₃NO₂
Punto di ebollizione: 247 °C
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061096
CAS Number: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III