Stampa…
2-Iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Iodobenzoic acid
OR0837-100G OR0837-25G
APOSOR0837-100GEA 87.3 EUR
APOSOR0837-100G APOSOR0837-25G
2-Iodobenzoic acid 98%
2-Iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₂
Peso molecolare: 248,02 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002419
CAS Number: 88-67-5
EINECS: 201-850-7