Stampa…
2-Chlorobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
OR0833-100G OR0833-500G OR0833-1KG
APOSOR0833-100GEA 17.6 EUR
APOSOR0833-100G APOSOR0833-500G APOSOR0833-1KG
2-Chlorobenzophenone 98%
2-Chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C/15mmHg
Punto di fusione: 45…47 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000558
CAS Number: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9