Stampa…
3-Thiophenecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 46.6 EUR
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
3-Thiophenecarbonitrile 97%
3-Thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₃NS
Peso molecolare: 109,15 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85,56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151852
CAS Number: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7