3-Phenoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0826-1G
OR0826-5G
APOSOR0826-1GEA
65.5
EUR
APOSOR0826-1G
APOSOR0826-5G
3-Phenoxybenzonitrile 98%
3-Phenoxybenzonitrile
Formula:
C₁₃H₉NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05669318 CAS Number: 50789-45-2 |