Stampa…
3-Iodobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0825-100G OR0825-25G OR0825-5G
APOSOR0825-100GEA 144 EUR
APOSOR0825-100G APOSOR0825-25G APOSOR0825-5G
3-Iodobenzonitrile 98%
3-Iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄IN
Punto di fusione: 39…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079762
CAS Number: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III