Stampa…
2-Phenylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0819-100MG OR0819-1G
APOSOR0819-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0819-100MG APOSOR0819-1G
2-Phenylpiperidine
2-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,25 g/mol
Punto di ebollizione: 70…72 °C/0,45mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270125
CAS Number: 3466-80-6
EINECS: 222-422-6