Stampa…
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0814-500G OR0814-1KG
APOSOR0814-500GEA 109 EUR
APOSOR0814-500G APOSOR0814-1KG
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Punto di fusione: 49 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003309
CAS Number: 86-51-1