Stampa…
3-Bromobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0813-100G OR0813-500G OR0813-1KG
APOSOR0813-100GEA 23.2 EUR
APOSOR0813-100G APOSOR0813-500G APOSOR0813-1KG
3-Bromobenzaldehyde 97%
3-Bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO
Punto di ebollizione: 233…236 °C
Punto di fusione: 18…21 °C
Densità: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003345
CAS Number: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9