4-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
OR0807-25G
OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA
37.9
EUR
APOSOR0807-25G
APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Peso molecolare: 200,28 g/mol Punto di fusione: 162…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00798171 CAS Number: 73874-95-0 |