Stampa…
4-Iodo-2,6-xylenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodo-3-xylene, 4-Iodo-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-iodophenol
OR0805-10G OR0805-1G OR0805-25G
APOSOR0805-10GEA 71.3 EUR
APOSOR0805-10G APOSOR0805-1G APOSOR0805-25G
4-Iodo-2,6-xylenol
4-Iodo-2,6-xylenol
Formula: C₈H₉IO
Peso molecolare: 248,06 g/mol
Punto di fusione: 96…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094415
CAS Number: 10570-67-9