Stampa…
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
OR0804-10G OR0804-1G OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA 37.9 EUR
APOSOR0804-10G APOSOR0804-1G APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso molecolare: 243,3000 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800239
CAS Number: 157688-46-5