Stampa…
Diphenyl disulphide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
OR0792-100G OR0792-25G OR0792-500G
APOSOR0792-100GEA 118 EUR
APOSOR0792-100G APOSOR0792-25G APOSOR0792-500G
Diphenyl disulphide
Diphenyl disulphide
Formula: C₁₂H₁₀S₂
Peso molecolare: 218,34 g/mol
Punto di ebollizione: 191…192 °C/15mmHg
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003065
CAS Number: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III