Stampa…
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
OR0788-100G OR0788-1KG OR0788-500G
APOSOR0788-100GEA 29 EUR
APOSOR0788-100G APOSOR0788-1KG APOSOR0788-500G
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
2,2'-Thiodiacetic acid
Formula: C₄H₆O₄S
Peso molecolare: 150.16 g/mol
Punto di ebollizione: 168
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004359
CAS Number: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09467