Stampa…
Acido malonico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
Acido malonico
Acido malonico
Formula: C₃H₄O₄
Punto di fusione: 132…136 °C (dec.)
Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002707
CAS Number: 141-82-2
EINECS: 205-503-0