Stampa…
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 45.2 EUR
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
2-Amino-4-chlorothiophenol
Formula: C₆H₆ClNS
Peso molecolare: 159,64 g/mol
Punto di fusione: 56…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792528
CAS Number: 1004-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III