Stampa…
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0783-1G OR0783-5G
APOSOR0783-1GEA 94.4 EUR
APOSOR0783-1G APOSOR0783-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Punto di fusione: 98…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00487341
CAS Number: 118183-92-9