Stampa…
4-Nitrothioanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0780-100G OR0780-25G OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA 72.5 EUR
APOSOR0780-100G APOSOR0780-25G APOSOR0780-500G
4-Nitrothioanisole 98%
4-Nitrothioanisole
Formula: C₇H₇NO₂S
Punto di fusione: 66…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010868
CAS Number: 701-57-5