Stampa…
4-Nitrothiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-thiol, 4-Nitrobenzenethiol, 1-Mercapto-4-nitrobenzene, p-Nitrothiophenol
OR0779-25G OR0779-50G
APOSOR0779-25GEA 241 EUR
APOSOR0779-25G APOSOR0779-50G
4-Nitrothiophenol 95%
4-Nitrothiophenol
Formula: C₆H₅NO₂S
Peso molecolare: 155,18 g/mol
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007343
CAS Number: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
UN: 3335
ADR: 9,III