Stampa…
4-(Methylthio)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methylmercapto)phenol
OR0778-100G OR0778-50G OR0778-500G
APOSOR0778-100GEA 205 EUR
APOSOR0778-100G APOSOR0778-50G APOSOR0778-500G
4-(Methylthio)phenol 98%
4-(Methylthio)phenol
Formula: C₇H₈OS
Peso molecolare: 140,21 g/mol
Punto di ebollizione: 153…156 °C/20mmHg
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002351
CAS Number: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4