Stampa…
3-Hydroxythiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0777-25G OR0777-5G OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA 145 EUR
APOSOR0777-25G APOSOR0777-5G APOSOR0777-100G
3-Hydroxythiophenol
3-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Punto di ebollizione: 242…243 °C
Punto di fusione: 16…17 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01317829
CAS Number: 40248-84-8
UN: 3334
ADR: 9,III