Stampa…
4-(Methylthio)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 215 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Methylthio)aniline 97%
4-(Methylthio)aniline
Formula: C₇H₉NS
Punto di ebollizione: 272…273 °C
Densità: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007889
CAS Number: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III