Stampa…
4-Aminothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0772-100G OR0772-25G OR0772-500G
APOSOR0772-100GEA 144 EUR
APOSOR0772-100G APOSOR0772-25G APOSOR0772-500G
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Formula: C₆H₇NS
Punto di ebollizione: 140…145 °C/16mmHg
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007880
CAS Number: 1193-02-8
UN: 3263
ADR: 8,II