Stampa…
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 106 EUR
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Punto di ebollizione: 270…272 °C
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041423
CAS Number: 17231-94-6