Stampa…
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 197 EUR
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Punto di fusione: 78…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007246
CAS Number: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III