Stampa…
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride, H-DL-Trp-OMe·HCl
OR0765-25G OR0765-100G
APOSOR0765-25GEA 24.8 EUR
APOSOR0765-25G APOSOR0765-100G
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 254,714 g/mol
Punto di fusione: 221…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066133
CAS Number: 5619-09-0