Stampa…
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
OR0764-1G OR0764-250MG OR0764-5G
APOSOR0764-1GEA 194 EUR
APOSOR0764-1G APOSOR0764-250MG APOSOR0764-5G
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,26 g/mol
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659081
CAS Number: 77940-94-4