Stampa…
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Formula: C₁₄H₁₄O₅S₂
Punto di fusione: 121…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008548
CAS Number: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8,III