Stampa…
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
OR0737-100G OR0737-25G
APOSOR0737-100GEA 372 EUR
APOSOR0737-100G APOSOR0737-25G
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070578
CAS Number: 79815-20-6