Stampa…
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyclohexyl-L-alanine
OR0736-1G OR0736-25G OR0736-5G
APOSOR0736-1GEA 51 EUR
APOSOR0736-1G APOSOR0736-25G APOSOR0736-5G
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
Formula: C₉H₁₇NO₂
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di fusione: 322…328 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153484
CAS Number: 27527-05-5