Stampa…
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0732-1G OR0732-5G
APOSOR0732-1GEA 109 EUR
APOSOR0732-1G APOSOR0732-5G
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Peso molecolare: 192,27 g/mol
Punto di ebollizione: 115…118 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00885959
CAS Number: 22746-09-4