4-Quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di fusione: 253…257 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006782 CAS Number: 486-74-8 |