Stampa…
4-Pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridinylboronic acid, Pyridine-4-boronic acid, Pyridin-4-ylboronic acid
OR0727-25G OR0727-5G OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA 37.9 EUR
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
4-Pyridineboronic acid 97%
4-Pyridineboronic acid
Formula: C₅H₆BNO₂
Peso molecolare: 122,92 g/mol (anhy)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01074545
CAS Number: 1692-15-5